Learn More
Thiophen-3-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052481 100 mg 100 Milligramm
30051863 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052481 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1081.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Thiophen-3-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiophene-3-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
Menge 100 mg
Formelmasse 127,9932 g/mol