Learn More
Novus Biologicals™ Thiophosphate ester Antibody (SR4347), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30041514 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30041514 50 μL 50 Mikroliter
30041713 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30041514
Marke: Novus Biologicals™ NBP32785450ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Thiophosphate ester Monoclonal antibody specifically detects Thiophosphate ester in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Thiophosphate ester
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR4347
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Thiophosphate ester
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG