Learn More
Thioridazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457799
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457799
Marke: LoGiCal LGCAMP0116.0001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Thioridazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioridazine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16 H,5-7,12-14H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-Name 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine;hydrochloride
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Menge 1 mL
Formelmasse 406.1304 g/mol