Learn More
Thioridazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30450455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450455 10 g -
30449177 50 mg 50 Milligramm
30450696 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30450455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT36880010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-61-0
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Synonym Thioridazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (6CI,7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride, 10-[3-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)phenothiazine hydrochloride, 2-Methylmercapto-10-[2-(N-methyl-2-piperidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, Aldazine, Mallorol, Mellaril, Mellaril hydrochloride, Melleretten, Melleril, Melleril (tablet), NSC 186060, Novoridazine, Orsanil, Ridazin, Stalleril, Thioridazine hydrochloride, Thioril, Thiozine, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-Methylsulfanylphenothiazin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Formelmasse 406.1304