Learn More
Thiosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675952 500g Glasflasche 500 Gramm
10071590 5 g Glasflasche 5 Gramm
10173470 100g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138895000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-93-3
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.183
MDL-Nummer MFCD00004836
InChI-Schlüssel NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC-Name 2-sulfanylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosalicylic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 164,0°bis 169,0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500g
Flammpunkt 150 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Merck Index 15, 9513
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich in heißem Wasser.Andere Löslichkeiten: frei löslich in Essigsäure, löslich in Alkohol und Äther, löslich 200 mg/l in Ethanol
Formelmasse 154.18
Reinheit (%) 98%