Learn More
Thiosemicarbazid, TRC
Artikelnummer. 30406803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406803 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH68650050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosemicarbazide
CAS 79-19-6
Summenformel CH5N3S
Menge 50 g
Synonym 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide
InChI-Formel InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
SMILES NNC(=S)N
IUPAC-Name Aminthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 91.14
Formelmasse 91.0204