Learn More
Thiosulfatlösung für die Ionenchromatographie1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12942215 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12942215
Marke: Fisher Chemical A 049 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel S2O32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosulfat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml