Learn More
Thiosultap-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30455709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455709 500 mg 500 Milligramm
30453155 100 mg 100 Milligramm
30453135 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT369560500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosultap Sodium Salt
Summenformel C5H13NO6S4 • x(Na)
Menge 500 mg
Synonym Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt
SMILES OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 311.422299