Learn More
Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405223 10,000 g 10000 Gramm
11493920 100 g 100 Gramm
11485213 500 g 500 Gramm
11495213 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11405223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12828.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.52 €
    405.65 € / 10000 Gramm
    Sparen 79.87 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für organische Synthese. Eingesetzt als Reagenz für die organische Synthese. Thiourea ist ein Fixiermittel in der Fotografie und wird bei der Herstellung von Harzen verwendet. Es wirkt als Katalysator für asymmetrische Reaktionen. Es spielt eine wesentliche Rolle als Katalysator für die stark enantio- und diastereoselektive Additionsreaktion von Oxindolen zu Nitroolefinen. Es ist auch nützlich zur Erhöhung der Produktivität von Mungbohne.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Specifications
Chemischer Name oder Material Thiourea
Schmelzpunkt 172°C to 178°C
Dichte 1.405
Geruch Geruchsneutral
Menge 10,000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99%