Learn More
Novus Biologicals™ Rat Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 ELISA Kit (Colorimetric)
Artikelnummer. 18614391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614391 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18614391 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP268215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 62.50 to 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 37.50 pg/mL
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Serum, Plasma, Biological Fluids
Spezifität This kit recognizes Rat ANGPTL3 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat ANGPTL3 and analogues was observed.
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 27329
Gensymbol ANGPTL3
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Signal Transduction
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym ANG-5, angiopoietin 5, Angiopoietin-5, angiopoietin-like 3, Angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-related protein 3, ANGPT5angiopoietin-5, FHBL2
Ziel Rat