Learn More
Lösung von 31 Elementen, 10 mg/L HNO₃ - Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12926193 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12926193 250 ml 250 Milliliter
12906193 50 ml 50 Milliliter
12916193 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12926193 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. MS 007 250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Lösung mit einunddreißig Elementen – Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn für ICP/MS 10 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Einunddreißig Elemente
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile AG, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 10 mg/l
Typ ICP/MS-Kalibrierungs-Mehrelemente-Standardlösung
Element Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 250 ml
Produktidentifikator
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.