Learn More
Brand™ Thoma-Zählkammern
CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. BRAND™ Blaubrand™ Thoma Zählkammern werden nur zum Zählen von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet. Die Linierungen entsprechen dem zentralen großen Quadrat der Neubauer-Kammer. Die kleinen Quadrate haben eine Fläche von jeweils 0.0025 mm2. Die großen äußeren Quadrate sind absichtlich unvollständig.
Marke:  Brand™ 718005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054030
  • 66.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Skala entspricht dem zentralen Großquadrat der Neubauer-Kammer.
  • Die Kleinstquadrate haben jeweils eine Fläche von 0.0025 mm2.
  • Für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten.
  • CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
0.1 mm
Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Je 1
IVD-Richtlinie 98/79 CE
Ohne Federklemmen