Learn More
Brand™ Zählkammern, Thoma-Muster, BLAUBRAND™ Doppelentscheidung
Artikelnummer. 10648431 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Mit Federklemmen
Ohne Federklemmen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
10648431 Mit Federklemmen 1 Stück
10054030 Ohne Federklemmen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648431 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 718020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.85 €
    85.90 € / 1 Stück
    Sparen 11.95 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BLAUBRAND™ Qualität. Hervorragende Messgenauigkeit. 100% zertifizierte Qualität.
  • Gefertigt nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämozytometer-Deckgläsern.
  • Die Linierungen entsprechen dem zentralen großen Quadrat der Neubauer-Kammer.
  • Die Mini-Quadrate haben jeweils eine Fläche von 0,0025 mm² .
  • Da die äußeren großen Quadrate nicht ausgefüllt sind, wird die Thoma-Kammer nur zur Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zählgerät
Menge 1Each.
Tiefe (metrisch) 0,1mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Enthält Mit Federklemmen