missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THP-1 (human acute monocytic leukemia) Whole cell lysate, Non-denatured, Abnova

Artikelnummer. 16009515
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16009515 200 μg 200 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16009515

Marke: Abnova L007V2.200ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Non-denatured whole cell lysate of THP-1 (human acute monocytic leukemia)

  • Tissue: Peripheral blood
  • Host: Human
  • Lysis Buffer: Modified RIPA Lysis Buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
  • Storage buffer: In modified RIPA Lysis Buffer

Western Blotting, Immunoprecipitation

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Blood, peripheral
Beschreibung Whole cell lysate (non-denatured)
Lysepuffer Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Vorbereitungsmethode Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 200 μg
Lagerungspuffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.