Learn More
SymLine™ Adapter
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | GL25 |
| Verschlussfarbe | Black |
| Beschreibung | Type 1, GL25 (f) zu GL25 (m) |
| Farbe | Black |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Safety Waste Cap with GL25 Connection |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Winkeladapter |