Learn More
Corning™ Gewindeadapter
Artikelnummer. 16802120 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
A32/A25
A32/A28
A32/A38
A32/A40
A32/A45
A45/A32
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
16802120 A32/A25 1 Stück
16812120 A32/A28 1 Stück
16822120 A32/A38 1 Stück
16832120 A32/A40 1 Stück
16842120 A32/A45 1 Stück
16852120 A45/A32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16802120 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.60 €
    8.03 € / 1 Stück
    Sparen 0.57 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gewindeadapter zur Verwendung mit Flaschenaufsatzspendern
  • Schraubgewinde
  • Zubehör für Flaschenaufsatzspender
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp A32/A25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschenaufsatzspender