Learn More
BOLA Thread Adaptor GL
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 15
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Straight transition fitting made of PTFE, two GL-threaded connections.
- Universal chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Farbe | White |