Learn More
BOLA Thread Adaptor GL
Artikelnummer. p-200109939
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16224901
Marke: BOLA D53708
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thread Adaptor GL PTFE, 2 x Male Thread
  • Straight transition fitting made of PTFE, two GL-threaded connections.
  • Universal chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Gewindegröße GL 14
Farbe White