Learn More
Masterflex™ Adapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Click to view available options
Anschlussgröße:
NPT(M) 1/2 Zoll
NPT(M) 3/4 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 13/16 Zoll |
| Verpackungsmenge | 10 Anschlüsse |
| Schlauchgröße | 3/4 Zoll |
| Auslassanschluss | 3/4 Zoll |
| Anschlussgröße | NPT(M) 1/2 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Breite (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |