Learn More
Idex Luer-PEEK-Adapter mit Gewinde
Artikelnummer. 12907759
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Natürlich
Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte):
Buchse (Luer) x Buchse M6 flacher Boden
Luer-Lock-Stecker x Buchse, 10-32 Konus
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12907759 Natürlich Luer-Lock-Stecker x Buchse, 10-32 Konus 1 Stück
12947759 Schwarz Buchse (Luer) x Buchse M6 flacher Boden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12907759 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30 €
    29.30 € / 1 Stück
    Sparen 6.00 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Typ Luer-Adapter mit Gewinde
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Max. Temperatur (metrisch) 125 °C
Material PEEK
Farbe Natürlich
Zur Verwendung mit (Geräte) Luer-Lock-Stecker x Buchse, 10-32 Konus