Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Artikelnummer. 10798451
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
100 mL
20.000 mL
3000 mL
4000 mL
Beschreibung:
Mittelhals NS 29/32, Seitenhals NS 14/23
Mittelhals – NS 45/40, Seitenhälse –NS 29/32
Mittelhals- NS 29/32, Seitenhals -NS 19/26
Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung Packungsgröße
10798451 20.000 mL Mittelhals – NS 45/40, Seitenhälse –NS 29/32 1 Stück
10121761 100 mL Mittelhals- NS 29/32, Seitenhals -NS 19/26 1 Stück
10264191 1000 mL Mittelhals NS 29/32, Seitenhals NS 14/23 1 Stück
10709031 3000 mL Mittelhals – NS 45/40, Seitenhälse –NS 29/32 1 Stück
10718841 4000 mL Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10798451 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03305494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 €
    861.71 € / 1 Stück
    Sparen 288.29 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dreihals-Reaktionskolben mit rundem Boden und zwei parallelen Seitenhälsen
  • Reaktionskolben gemäß DIN 12392 und zusätzlich zu DIN
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Beschreibung Mittelhals – NS 45/40, Seitenhälse –NS 29/32
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Reaktionskolben
Außendurchmesser (metrisch) 345 mm