Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Beschreibung
- Steril
- Graduierungen
- Einwegprodukt
- Latexfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylene |
| Beschreibung | Doppelskala; Silikondichtung |
| Produkttyp | Subkutan |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 1 mL |
| Volumen (metrisch) | 60 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Steril |