Learn More
Codan™ Dreiteilige Spritzen
Artikelnummer. 11920735
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
20 ml
60 ml
100 ml
Anschlusstyp:
Katheter
Luer-Konus, exzentrisch
Luer-Lock
Luer-Spitze
Zentrischer Luer-Konus
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anschlusstyp unitSize
11920735 5 ml Luer-Konus, exzentrisch 100 Stück
15895777 2 ml Zentrischer Luer-Konus 100 Stück
11940735 20 ml Luer-Konus, exzentrisch 50 Stück
11342934 60 ml Luer-Lock 25 Stück
11352934 100 ml Katheter -
11338763 1 ml Luer-Spitze 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11920735 Lieferant Codan™ Lieferanten-Nr. 62.5607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dreiteilige Codan™ Spritzen, um eine Vielzahl medizinischer Erfordernisse zu erfüllen, einschließlich Katheterisierung, subkutane Ohrbehandlungen und vieles mehr. Die Spritzen sind latexfrei und enthalten weder Gummi noch Silikon. Der Kunststoffkolben kann gleichmäßig zurückgezogen werden und hat einen positiven Sicherheitsanschlag, um versehentliches Verschütten zu verhindern
  • Steril
  • Graduierungen
  • Einwegprodukt
  • Latexfrei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylene
Beschreibung Doppelskala; Silikondichtung
Produkttyp Subkutan
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduierungen 0.2 ml
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Konus, exzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril