Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Artikelnummer. 15895777
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
20 ml
60 ml
100 ml
Anschlusstyp:
Katheter
Luer-Exzenterkonus
Luer-Konus, exzentrisch
Luer-Lock
Zentrierter Luer-Konus
Förpackningsstorlek
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15895777
missing translation for 'mfr': Codan™ 62.2611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Verwenden Sie dreiteilige Codan™ Spritzen, um eine Vielzahl medizinischer Erfordernisse zu erfüllen, einschließlich Katheterisierung, subkutane Ohrbehandlungen und vieles mehr. Die Spritzen sind latexfrei und enthalten weder Gummi noch Silikon. Der Kunststoffkolben kann gleichmäßig zurückgezogen werden und hat einen positiven Sicherheitsanschlag, um versehentliches Verschütten zu verhindern
  • Steril
  • Graduierungen
  • Einwegprodukt
  • Latexfrei
Specifikationer
Autoklavierbar Autoclavable
Material Polypropylene
Beschreibung Dual scale; Silicone seal
Produkttyp Dreiteilige Injektionsspritze
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0.1 ml
Volumen (metrisch) 2 ml
Anschlusstyp Zentrierter Luer-Konus
Graduated Ja
Sterilität Ja
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.