Learn More
DWK Life Sciences Hahnsicherung 3-teilig, komplett für hohle Hahnküken
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24, 29,2 NS
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das hohle DURAN™ Hahnküken in der Hahnhülse.
- 3-teilig, für hohle Hahnküken
- 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das Hahnküken in der Hahnhülse
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 12.5 NS |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Befestigen des DURAN™ Hohlstopfens für den Absperrhahn im geschliffenen DURAN™ Einwegehahn |