Learn More
DWK Life Sciences Hahnsicherung 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
Artikelnummer. 15921511 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
12,5 NS
14.4 NS
18,8 NS
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
15921511 14.4 NS 100 Stück
10384951 12,5 NS 100 Stück
10568031 18,8 NS 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15921511 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286039206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    100.00 € / 100 Stück
    Sparen 40.00 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Sicherung des Gewindehahnkükens im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Die 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das Gewindehahnküken in der Hahnhülse.
  • 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
  • Höhere Sicherheit durch Montage der 3-teiligen Schraubsicherung
Spezifikation
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 14.4 NS
Anzahl pro Packung 100/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Befestigen des Absperrhahnstopfens im geschliffenen DURAN™ Einwegehahn