Learn More
DWK Life Sciences Hahnsicherung 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
Artikelnummer. p-7189181 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
12,5 NS
14.4 NS
18,8 NS
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10384951
Marke: DWK Life Sciences 286039009
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Sicherung des Gewindehahnkükens im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Die 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das Gewindehahnküken in der Hahnhülse.
  • 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
  • Höhere Sicherheit durch Montage der 3-teiligen Schraubsicherung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylene
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 12,5 NS
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Befestigen des Absperrhahnstopfens im geschliffenen DURAN™ Einwegehahn