Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Artikelnummer. p-8001279
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11763333
Marke: Terumo™ 8SS10S21381
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Klare Zylinder
  • Fette, präzise Skalenmarkierungen
  • Glatte Kolbenwirkung
  • Manipulationssichere Peel-Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Material Polypropylene
Kanülen-Gauge 21 ga.
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 40 mm
Produkttyp Dreiteilige Spritze
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Sterilität Steril