Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritzen
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder für ein einfaches Erkennen von Luftblasen
- Klar bedruckt für eine präzise Dosierung
- Latexfreie Spritzen ohne Naturgummi
- Umweltfreundlich entwickelt für eine minimale Abfallproduktion
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC |
| Material | Polypropylene, Silicone Oil (Lubricant), TPE |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injection of fluids - immediately after filling - into the human body, for aspiration of fluids or for the sampling of blood or other body fluids |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | 3-part Syringe |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 0.2 mL |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Art der Kanülenspitze | Concentric |
| Mehr anzeigen |