Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Drei-Finger-Klemmen
Artikelnummer. 10209201
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0 bis 40 mm
25 bis 80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10209201 25 bis 80 mm 1 Stück
10370512 0 bis 40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209201 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.70 €
    16.20 € / 1 Stück
    Sparen 2.50 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit den Usbeck Laborgeraete™ Dreizinkenklemmen lässt sich ein gleichmäßiger, präziser Druck auf das Glas sicherstellen, um die Bruchgefahr zu minimieren. Die 150 mm langen Erweiterungsklemmen sind mit zwei einzelnen Verstellschrauben ausgestattet.
  • Zinkdruckguss
  • Natürliche Legierung
  • Backen mit Vinylbeschichtung
Spezifikation
Menge Je 1
Typ 3-Zinken-Klemme
Material Vernickelt, vinylbeschichtet (Backen)
Durchmesser (metrisch) 25 bis 80 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Beschichtung Vinyl