Learn More
EduLab™ Dreifach-Laborwagen
Artikelnummer. 13418529
Ansicht ändern
Click to view available options
Tragkraft (metrisch):
250 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tragkraft (metrisch) Packungsgröße
13418529 250 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13418529 Lieferant EduLab™ Lieferanten-Nr. 612061
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird weltweit in vielfältigen Anwendungen in Forschungs-, Medizin-, Industrie- und Bildungslaboren eingesetzt.
  • Leichtgewicht mit einer sicheren Arbeitslast von 250 kg
  • Ausgestattet mit präzisionsgelagerten Rollen, darunter zwei Bremsen, und lässt sich leicht mit einer Hand manövrieren.
  • Regalböden aus Polypropylen und Aluminiumständer, die auch härtesten Arbeitsbedingungen standhalten
  • Abmessungen: 850 x 480 x 1020 mm (Höhe)
  • 100-mm-Lenkrollen – 2 Bremsen
  • Regalfläche: 680 x 450 mm
  • Verpackung: 800 x 510 x 290 mm (Höhe)
  • Masse: 13,7 kg
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Lieferung inklusive Gummihammer und Montageanleitung
Spezifikation
Produkttyp Laborwagen
Abmessungen (L x B x H) 850 x 480 x 1020 mm
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Anzahl Einschübe 3
Einschubmaterial Polypropylen