Learn More
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 mm
4,5 mm
4,5 mm-Schlauch
6,8 mm
6,8 mm-Schlauch
Für Durchmesser von 10 mm
Produkttyp:
2-Wege-Ventil
Drei-Wege-Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Konstruktion aus Polypropylen und Polypropylen
- Passend für verschiedene Schlauchdurchmesser
- Rot und weiß
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | 4,5 mm |
| Breite (metrisch) | 2 mm |
| Farbe | Blauer Griff |
| Produkttyp | Drei-Wege-Ventil |