Learn More
Buerkle™ 2- und 3-Wege Ventile
Diese Ventile eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind als PVDF- oder PP/PE-Konstruktion lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke:  Buerkle™ 8606-0060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018270
  • 16.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
  • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
  • für den industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
  • Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
40 °C
5 °C
Drei-Wege-Ventil
Montageplatte
Polypropylen/Polyethylen
4 mm