Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Artikelnummer. 17820807 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17820807 100 ml 1 Stück
17840807 50 ml 1 Stück
17830807 250 ml 1 Stück
17870777 500 ml 1 Stück
17890807 1000 ml 1 Stück
17890777 2000 ml 1 Stück
6 options
Product Code. 17820807
Brand: Thermo Scientific™ 4MP0035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Ermöglicht Ihnen, mehrere repräsentative Proben Ihrer Prozessflüssigkeiten bequem und in einem geschlossenen System zu entnehmen.
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
  • Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
  • Erfordert keine teure Hardware
  • Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 ml
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Abmessungen 16,0 x 10,0 cm (6,30 x 3,94 in.)
Filmbeschreibung ASI™ 77
Außenverpackung In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt
Anschlussdetail 2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle)
Material Ethylvinylacetat
Menge 8/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Produktlinie Three60
Produkttyp Probenahmesystem