Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Artikelnummer. 17890777 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17890777
Marke: Thermo Scientific™ 4MP0039
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht Ihnen, mehrere repräsentative Proben Ihrer Prozessflüssigkeiten bequem und in einem geschlossenen System zu entnehmen.
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
  • Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
  • Erfordert keine teure Hardware
  • Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Abmessungen 35,0 x 19,0 cm (13,78 x 7,48 in.)
Filmbeschreibung ASI™ 77
Außenverpackung In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt
Anschlussdetail 2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle)
Material Ethylvinylacetat
Menge 8/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Produktlinie Three60
Produkttyp Probenahmesystem