Learn More
Threonin (L-Threonin), Mikromol™
Beschreibung
Threonin (L-Threonin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Threonine |
| CAS | 72-19-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Threonine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H9 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Threonine, (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, 17: PN: WO2011044089 SEQID: 18 claimed protein, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, 2: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 3046: PN: WO2004111636 SEQID: 516 unclaimed protein, 46: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 48: PN: WO2004076659 FIGURE: 7 claimed protein, 49: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 4: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1 |
| SMILES | [C@H]([C@@H](C)O)(C(O)=O)N |
| IUPAC-Name | (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure |
| Mehr anzeigen |