Learn More
Cytiva Thrombin-Protease
Artikelnummer. 10218854 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
500 Units
Artikelnummer. 10218854
Marke: Cytiva 27084601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zur standortspezifischen Trennung des GST-Tags von Proteinen, die mit pGEX-T-Vektoren exprimiert werden
  • Lieferung als gefriergetrocknetes Pulver
  • Ermöglicht die standortspezifische Spaltung von Fusionsproteinen, die eine zugängliche Erkennungssequenz für Thrombozyten enthalten
  • Gereinigt aus Rinderplasma; funktionell frei von anderen Gerinnungsfaktoren, Plasminogen und Plasmin
  • Kann entweder nach der Affinitätsreinigung oder während der Fusionsproteine an Glutathion Sepharose™4 B, Glutathion Sepharose für hohe Leistung oder Glutathion Sepharose4 Fast Flow gebunden werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Elutionspuffer: 50 mM Tris HCl, 10 mM reduziertes Glutathione pH 8, Spaltungspuffer: PBS: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 pH 7.3
Produkttyp Thrombin-Protease-Fusionsprotein
Menge 500U
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stellenpezifische Trennung der GST-Markierung von Proteinen, die mithilfe des pGEX-T-Vektors exprimiert wurden. Eine Einheit an Enzym spaltet 90 % von 100 μg eines Test-GST-Fusionsproteins bei Inkubation in 1X PBS bei 22 °C für 16 Stunden.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thrombin