Learn More
Thermo Scientific™ Thrombo-Wellcotest™ schneller Latex-Agglutinationstest
Beschreibung
Glycin-Salzlösung-Puffer ist für die Verwendung mit den im Thrombo-Wellcotest™ Kit (HA13 /R30852601) enthalten Reagenzien und Komponenten vorgesehen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Thrombo-Wellcotest* Kits.
Mit diesem einfachen und semi-quantitativen Schnelltest können Sie menschliche Serum- und Urinproben auf vorhandene Fibrin-Fibrinogen-Abbauprodukte (FDP) testen.
Beim diesem Agglutinationstest werden auf einem Objektträger ein Tropfen der Probe und ein Tropfen der Latex-Suspension miteinander vermischt. Eine deutliche Agglutination am Ende der Testphase verweist auf das Vorhandensein von mindestens 2 μg/ml FDP in der Probe. Durch zwei Proben-Assays mit unterschiedlicher Verdünnung kann ein ungefährer FDP Wert ermittelt werden.
Test zum Nachweis der wichtigsten Abbauprodukte von Fibrin oder Fibrinogen. Die Messwerte dieses Latextests korrelieren gut mit den Ergebnissen eines durchgeführten Hämagglutinationshemmtests.
Die folgenden Produkte sind für die Verwendung mit dem Thrombo-Wellcotest Testkit separat erhältlich:
Thrombo-Wellcotest Latex (Artikelnr. R30852301)
Thrombo-Wellcotest Sammelröhrchen (Artikelnr. R30853001)—Glasröhrchen enthalten Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor (ca. 3600 NF Einheiten/Röhrchen) und Bothrops-Atrox-Gift (>10 μg/Röhrchen) zur Abnahme von 2 ml Vollblut oder Urin.
Thrombo-Wellcotest Glycin-gepufferte Kochsalzlösung (Artikelnr. R30853101)—Glycin-gepufferte Kochsalzlösung wird als Ersatz in Fällen verwendet, in denen die Vorräte dieser Komponente nach mehreren Tests erschöpft sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Format | Fläschchen |
| Typ | Latex |
| Menge | 3 ml/Fläschchen |