missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thrombopoietin R/Tpo R Antibody (S03-1C9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
| Antigen | Thrombopoietin R/Tpo R |
|---|---|
| Klon | S03-1C9 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18606673
|
Novus Biologicals
NBP3-19792-100ul |
100 μg |
645.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18636563
|
Novus Biologicals
NBP3-19792-50ul |
50 μg |
421.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thrombopoietin R/Tpo R Monoclonal antibody specifically detects Thrombopoietin R/Tpo R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Thrombopoietin R/Tpo R | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CD110, CD110 antigen, C-MPL, Myeloproliferative leukemia protein, myeloproliferative leukemia virus oncogene, Proto-oncogene c-Mpl, thrombopoietin receptor, TPO-R, TPORMPLV | |
| A synthetic peptide of human Thrombopoietin R/Tpo R (Uniprot # P40238) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S03-1C9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| CD Markers, Immunology, Stem Cells | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 4352 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts