Learn More
Thrombopoietin R/Tpo R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5Q9Z6, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18333626 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18333626 20 μg 20 Mikroliter
18387672 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18333626
Marke: Novus Biologicals NBP31588020UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Thrombopoietin R/Tpo R Monoclonal antibody specifically detects Thrombopoietin R/Tpo R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Thrombopoietin R/Tpo R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 5Q9Z6
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gen-Alias CD110, CD110 antigen, C-MPL, Myeloproliferative leukemia protein, myeloproliferative leukemia virus oncogene, Proto-oncogene c-Mpl, thrombopoietin receptor, TPO-R, TPORMPLV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 536-635 of human Thrombopoietin R/Tpo R (P40238).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet CD Markers, Immunology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4352
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG