Learn More
Thrombospondin (TSP) Ab-11, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Thrombospondin (TSP) Ab-11, Mouse Monoclonal Antibody.
169.32 € - 652.80 €
Spezifikation
Antigen Thrombospondin (TSP) Ab-11
Klon D4.6 + A6.1 + MBC 200.1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12638806
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1066-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12648806
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1066-P1
500 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12658806
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1066-P1ABX
100 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12668806
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1066-PABX
200 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Thrombospondin is a protein from platelet a-granules. It is made up of three identical subunits bound by interchain disulfides. It is secreted at sites of platelet activation and aggregation and is involved in the processes of chemotaxis, adhesion, proliferation and differentiation of leukocytes, fibroblasts, smooth muscle and endothelial cells.
Host Species: Mouse
Clone: D4.6 + A6.1 + MBC 200.1
Isotype: IgG1 + IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Purified human TSP
Molecular Weight: ∽450kDa (nonreduced), 170 to 180kDa (reduced)
Cellular Localization: Secretory granules, Golgi complex, endoplasmic reticulum, extracellular matrix
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting (Reduced and nonreduced)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Thrombospondin (TSP) Ab-11
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
D4.6 + A6.1 + MBC 200.1
Monoclonal
Mouse
Angiogenesis
Purified human TSP