Learn More
Thulium(III)-2,4-pentandionat, Pulver, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342268 1 g 1 Gramm
11332268 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013164.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14589-44-7
Summenformel C15H21O6Tm
Molekulargewicht (g/mol) 466.26
MDL-Nummer MFCD00058840
InChI-Schlüssel QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC-Name Thulium(3+)-Tris(2,4-dioxopentan-3-id)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 466.26