Learn More
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048674
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11306248 1 g 1 Gramm
11396238 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11306248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011204.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-79-7
Summenformel F3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 225.93
MDL-Nummer MFCD00049611
InChI-Schlüssel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1158°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.93
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 7.9 g/mL