Learn More
Thulium(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 11362528
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014578.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58176-73-1
Summenformel C6O12Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 601.92
MDL-Nummer MFCD00050804
InChI-Schlüssel BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
PubChem CID 45052048
SMILES [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxalate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tm2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,9394
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
IUPAC-Name Oxalat; Thulium(3+); Hydrat
Formelmasse 601.93 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton