Learn More
Thulium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad
Artikelnummer. 11490281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490281 10 g 10 Gramm
11480281 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490281 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040565.NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-10-9
Summenformel Cl3O12Tm
Molekulargewicht (g/mol) 467.272
MDL-Nummer MFCD00049609
InChI-Schlüssel JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 15335706
IUPAC-Name Thulium(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 467.28
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.51 g/mL