Learn More
Thulium(III)-sulfat-Octahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10184160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184160 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10184160 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III)-sulfate octahydrate
Namenshinweis 99.99%
CAS 13778-40-0
Farbe Grün
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Summenformel O12S3Tm2·8H2O
Strukturformel Tm2(SO4)3·8H2O
MDL-Nummer MFCD00149881
Merck Index 15, 9548
Synonym thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
InChI-Schlüssel GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
IUPAC-Name Thulium(3+); Trisulfat; Octahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 770.17
PubChem CID 71310074
Formelmasse 770.17
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis