Learn More
Thulium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051031
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11363868 2 g 2 Gramm
11373868 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11363868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040313.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141478-68-4 | C3F9O9S3Tm | 616.124 g/mol
A raw material used in synthesis of chemicals .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141478-68-4
Summenformel C3F9O9S3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 616.124
MDL-Nummer MFCD00209617
InChI-Schlüssel PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733936
IUPAC-Name Thulium(3+); Trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Strukturformel Tm(OSO2CF3)3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 616.13
Reinheit (%) 98%