Learn More
Thulium-Standard: Tm @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003194 250 mL 250 Milliliter
30003003 500 mL 500 Milliliter
30002961 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30003194 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTTMN250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Thulium-Standard: Tm @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium
CAS 7440-30-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thulium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Tm
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tm
InChI-Formel InChI=1S/Tm
SMILES [Tm]
IUPAC-Name Thulium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 168.934
Menge 250 mL
Formelmasse 168,934 g/mol