missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Thymalfasin

Artikelnummer. 16432639
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432639 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16432639 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0091

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Thymalfasin is an immunomodulating agent able to enhance the Thl immune response.

Spezifikation

Reinheit 96.75%
CAS 62304-98-7
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 3108.28 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 0.3 mg/mL (0.10 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym Thymosin α1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.