Learn More
Thymidin 3',5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30456387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456387 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4100000.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 386229-77-2
Summenformel C10H14N2Na2O11P2
Menge 0.5 mg
Synonym Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O11P2.2Na/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6(23-25(18,19)20)7(22-8)4-21-24(15,16)17;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,11,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name Disodium; [(2R,3S,5R)-3-[Hydroxy(Oxido)Phosphoryl]Oxy-5-(5-Methyl-2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)Oxolan-2-yl]Methylwasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 446.15
Formelmasse 445.9868